accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Prodotti
Applicazioni
Biologia cellulare
Applicazioni
Chimica
Genomica
Produzione e bioprocessi
Applicazioni
Produzione e bioprocessi
Proteomica
Applicazioni
Menu principale

CAS RN 100202-39-9

CAS RN 100202-39-9

IUPAC Name: methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Sinonimi: methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Peso molecolare (g/mol): 151.59
Formula molecolare: C5H10ClNO2
InChi Key: UOCWTLBPYROHEF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC(=O)C1CNC1
Punti di ebollizione 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.