accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10026-24-1

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OCoOSOOO

CAS RN 10026-24-1

IUPAC Name: λ²-cobalt(2+) heptahydrate sulfate
Sinonimi: cobalt(II) sulfate
Peso molecolare (g/mol): 281.09
Formula molecolare: CoH14O11S
InChi Key: MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantità 
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
Percent Purity 
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
Grado 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)
  • (3)
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)