accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Prodotti
Applicazioni
Biologia cellulare
Applicazioni
Chimica
Genomica
Produzione e bioprocessi
Applicazioni
Produzione e bioprocessi
Proteomica
Applicazioni
Menu principale

CAS RN 10030-80-5

CAS RN 10030-80-5

IUPAC Name: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
Sinonimi: L-mannose aldehydo-L-manno-hexose aldehydo-L-mannose
Peso molecolare (g/mol): 180.16
Formula molecolare: C6H12O6
InChi Key: GZCGUPFRVQAUEE-BXKVDMCESA-N
SMILES: OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Percent Purity 
  • (2)
  • (3)
Quantità 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.