man

Test

CAS RN 10031-51-3

NOOONOOONOOOH2OH2OH2OH2OH2OEr

CAS RN 10031-51-3

IUPAC Name: erbium(3+) pentahydrate trinitrate
Sinonimi: erbium(3+) pentahydrate trinitrate
Peso molecolare (g/mol): 443.35
Formula molecolare: ErH10N3O14
InChi Key: LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Percent Purity 
  • (4)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (3)
  • (3)
Grado 
  • (2)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)