Learn More
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10217330
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10217330
25 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10217330
Marca: Thermo Scientific Acros 315140250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-51-3
Formula molecolare ErH10N3O14
Molecular Weight (g/mol) 443.35
Numero MDL MFCD00149691
InChI Key LWHHUEHWVBVASY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo erbium iii nitrate pentahydrate, erbium trinitrate pentahydrate, erbium nitrate pentahydrate, acmc-20al2v, er.3no3.5h2o, erbium nitrate-water 1/3/5, erbium iii nitrate pentahydrate, reacton, erbium nitrate, pentahydrate,
PubChem CID 53249207
SMILES O.O.O.O.O.[Er+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Erbium(III) nitrate pentahydrate
Colore Pink
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 33 to 39% (Er)
Formula lineare Er(NO3)3·5H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name erbium(3+) pentahydrate trinitrate
Peso formulazione 443.35
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466737 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/10/2024 Catalog Number315140250,315141000
Numero di lottoA0461328 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/04/2024 Catalog Number315140250,315141000
Numero di lottoA0376598 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number315140250,315141000
Numero di lottoA0446212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/09/2022 Catalog Number315140250,315141000
Numero di lottoA0414213 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/05/2022 Catalog Number315140250,315141000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Erbium(III) nitrate pentahydrate, 99.9%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals >