accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Prodotti
Applicazioni
Biologia cellulare
Applicazioni
Chimica
Genomica
Produzione e bioprocessi
Applicazioni
Produzione e bioprocessi
Proteomica
Applicazioni
Menu principale

CAS RN 10038-98-9

CAS RN 10038-98-9

IUPAC Name: germanium tetrachloride
Sinonimi: germanium tetrachloride
Peso molecolare (g/mol): 222.49
Formula molecolare: Cl4GeH8
InChi Key: VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Percent Purity 
  • (3)
  • (5)
Forma fisica 
  • (8)
Quantità 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (3)

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (5)
  • (3)
  • (5)
  • (8)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.