accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Prodotti
Applicazioni
Biologia cellulare
Applicazioni
Chimica
Genomica
Produzione e bioprocessi
Applicazioni
Produzione e bioprocessi
Proteomica
Applicazioni
Menu principale

CAS RN 100516-88-9

CAS RN 100516-88-9

IUPAC Name: (quinolin-6-yl)methanol
Sinonimi: quinolin-6-ylmethanol
Peso molecolare (g/mol): 159.19
Formula molecolare: C10H9NO
InChi Key: YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.