accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 101-41-7

H3COO

CAS RN 101-41-7

IUPAC Name: methyl 2-phenylacetate
Sinonimi: methyl phenylacetate
Peso molecolare (g/mol): 150.18
Formula molecolare: C9H10O2
InChi Key: CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Quantità 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati