accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10101-41-4

H2OH2OCaOSOOO

CAS RN 10101-41-4

IUPAC Name: calcium dihydrate sulfate
Sinonimi: CaSO4.2H2O calcium(II) sulfate, dihydrate (1:1:2) sulfuric acid, calcium salt (1:1), dihydrate sulfuric acid, calcium(2+) salt, dihydrate
Peso molecolare (g/mol): 172.16
Formula molecolare: CaH4O6S
InChi Key: PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantità 
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
Forma fisica 
  • (9)
  • (4)
  • (5)
Grado 
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
Percent Purity 
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (9)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (2)