accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10377-48-7

LiLiOSOOO

CAS RN 10377-48-7

IUPAC Name: dilithium(1+) sulfate
Sinonimi: lithium sulfate dilthium sulfate lithium sulphate lithiophor Li2SO4
Peso molecolare (g/mol): 109.94
Formula molecolare: Li2O4S
InChi Key: INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Quantità 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma fisica 
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Percent Purity 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
Grado 
  • (2)
  • (3)
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (5)
  • (8)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)