accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10401-11-3

OHHC

CAS RN 10401-11-3

IUPAC Name: 3-ethynylphenol
Sinonimi: 3-ethynylphenol
Peso molecolare (g/mol): 118.14
Formula molecolare: C8H6O
InChi Key: AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CC(=C1)C#C
Percent Purity 
  • (2)
  • (2)
Quantità 
  • (2)
  • (2)
Forma fisica 
  • (2)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)