accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1040681-74-0

NFFFOOHF

CAS RN 1040681-74-0

IUPAC Name: 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Sinonimi: 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Peso molecolare (g/mol): 209.1
Formula molecolare: C7H3F4NO2
InChi Key: ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(C=CN=C1F)C(F)(F)F

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)