accessibility menu, dialog, popup

Test

2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Prodotti
Applicazioni
Biologia cellulare
Applicazioni
Chimica
Genomica
Produzione e bioprocessi
Applicazioni
Produzione e bioprocessi
Proteomica
Applicazioni
Menu principale

CAS RN 10496-15-8

CAS RN 10496-15-8

IUPAC Name: 1-(hexyldisulfanyl)hexane
Sinonimi: 1-(hexyldisulfanyl)hexane
Peso molecolare (g/mol): 234.46
Formula molecolare: C12H26S2
InChi Key: GJPDBURPGLWRPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCSSCCCCCC
Grado 
  • (2)
Quantità 
  • (1)
  • (1)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.