man

Test

CAS RN 105-13-5

H3COOH

CAS RN 105-13-5

IUPAC Name: (4-methoxyphenyl)methanol
Sinonimi: anise alcohol P-methoxybenzyl alcohol
Peso molecolare (g/mol): 138.17
Formula molecolare: C8H10O2
InChi Key: MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(CO)C=C1
Punti di ebollizione 
  • (3)
  • (3)
Quantità 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma fisica 
  • (3)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)