Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
Marca:  Fisherbrand™ 14230222
133.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24367" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12519656
  • 141.00€ / pezzi 250
Esplora altre offerte speciali
Includes: Tubes only. (Caps not included.)
Descrizione
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
  • 0.25mL maximum tube volume when capped
  • Strips of eight tubes
  • Can be cut into individual tubes
  • Thin-wall design
  • Cleanroom produced
  • Virgin polypropylene
  • Caps are not included
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Specifica
Human DNA, RNase, DNase, endotoxins free
0.2 mL
0.2mL 96-well V-bottom thermal cyclers, PCR and qPCR/Real-Time PCR applications
Not Included
Strip
Blue
250 Case
Polypropylene
96
Thin Wall 8-Strip PCR Tube
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml > Without cap strips; Blue