Learn More
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
139.00€ - 290.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Esente da DNA umano, RNasi, DNasi ed endotossine
Volume (sistema metrico) 0.2 ml
Quantità Contenitore da 250
Materiale Polipropilene
N. di pozzetti 96
Visualizza altre specifiche
Prodotti 15
Codice del prodotto Marca Colore Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Tipo di chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
12104092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230210
Incolore A cupola
239.00€
pezzi 250
12114092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230211
Red Domed Cap
210.00€
pezzi 250
12124092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230212
Blue Domed Cap
210.00€
pezzi 250
12134092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230213
Green Domed Cap
210.00€
pezzi 250
12144092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230214
Yellow Domed Cap
210.00€
pezzi 250
12179770
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230215
Incolore Piatto
290.00€
pezzi 250
12154092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230216
Red Flat Cap
241.00€
pezzi 250
12164092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230217
Blue Flat Cap
241.00€
pezzi 250
12174092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230218
Green Flat Cap
241.00€
pezzi 250
12184092
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230219
Yellow Flat Cap
241.00€
pezzi 250
11849241
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230220
Incolore Senza
139.00€
pezzi 250
12104102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230221
Red Not Included
141.00€
pezzi 250
12519656
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230222
Blue Not Included
141.00€
pezzi 250
12114102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230223
Green Not Included
141.00€
pezzi 250
12124102
Vedere i documenti
Fisherbrand™
14230224
Yellow Not Included
141.00€
pezzi 250
Descrizione
Descrizione
Ideali per l'uso con termociclatori con fondo a V da 0.2 ml con 96 pozzetti
  • Il volume massimo della provetta con tappo è di 0.25 ml
  • Strisce di otto provette
  • Possono essere tagliate in provette singole
  • Design a parete sottile
  • Prodotte in camera sterile
  • Polipropilene vergine
  • Disponibili strisce con tappo piatto, tappo a cupola o senza tappo
Certifications
Certificate esenti da RNasi, DNasi, DNA e apirogene
Specifica
Specifica
Esente da DNA umano, RNasi, DNasi ed endotossine
Contenitore da 250
96
Strip di 8 provette per PCR a parete sottile
0.2 ml
Polipropilene
Striscia
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Strip di provette per PCR da 0.2 ml