Learn More
Trajan™ 0.5 to 5 μL Plunger-in-Needle Syringe Replacement Parts
SGE NanoVolume syringes are designed to inject down to 50nL with high precision and accuracy
Marca:  Trajan™ 033060
Codice prodotto. 11972595
  • 82.70€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High precision and accuracy for small volume injections
  • Replacement plunger/needle kits
  • Kits are matched. Needles and plungers must be replaced as a set
Specifica
Specifica
23 G
Replacement Needle and Plunger: NP0.5B-7BV
Bevel
0.63 mm
0.5 μL
8 mm OD Syringe (0.5μL)