missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ 0.5 to 5 μL Plunger-in-Needle Syringe Replacement Parts
SGE NanoVolume syringes are designed to inject down to 50nL with high precision and accuracy
79.60€ - 82.70€
Specifica
Calibro dell'ago | 23 G |
---|---|
Diametro (sistema metrico) ago esterno | 0.63 mm |
Volume (sistema metrico) | 0.5 μL |
Stile del punto dell'ago | Bevel |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11962595
|
Trajan™
033011 |
Replacement Needle and Plunger: NP0.5BN-5/0.63BV |
79.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11972595
|
Trajan™
033060 |
Replacement Needle and Plunger: NP0.5B-7BV |
82.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High precision and accuracy for small volume injections
- Replacement plunger/needle kits
- Kits are matched. Needles and plungers must be replaced as a set
Specifica
23 G | |
0.63 mm | |
0.5 μL | |
Bevel |