Learn More
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, for NMR, 99.5+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10227380
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, for NMR, 99.5+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10227380
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10227380
Marca: Thermo Scientific Acros 321310010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33685-54-0
Formula molecolare C2H2Cl4
Molecular Weight (g/mol) 169.85
Numero MDL MFCD00037672
InChI Key QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Sinonimo 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC Name 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterioethane
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5+ atom% D, for NMR
Densità 1.6100g/mL
Deuterio (D) 99.50% min.
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Formula lineare (Cl2CD)2
Peso formulazione 169.86
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, for NMR, 99.5+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals >