Learn More
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10607231
25 g; flacone in vetro
Click to view available options
25 g; flacone in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 1, 2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Nota nome 96%
CAS 41532-84-7
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111°C to 117°C
Colore Yellow to Brown
Densità 0.7000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H15N
Numero MDL MFCD00082627
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.7
Sinonimo 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile (20°C)
InChI Key WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
IUPAC Name 1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indole
Molecular Weight (g/mol) 209.29
PubChem CID 170530
Peso formulazione 209.29
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1,2-Trimethyl-1H-benz¢e!indole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole, 96%, Thermo Scientific Chemicals >