Learn More
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10147082
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10147082
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Codice prodotto. 10147082
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM10326DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 306935-39-7
Formula molecolare C11H7F3O4
Molecular Weight (g/mol) 260.168
Numero MDL MFCD01570563
InChI Key FDLJUCOQPAGQNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1-2h-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 3-3,4-methylenedioxy benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1-benzo d 1,3 dioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, maybridge1_005379, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dion, 1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 1,3-butanedione,1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-trifluoro, 1-1,3-benzodioxol-5-yl-4,4,4-tri-fluorobutane-1,3-dione, 1-1,3-benzodioxole-5-yl-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
PubChem CID 2775368
IUPAC Name 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 260.17
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione, 97%, Thermo Scientific™ >