Learn More
1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10553674
1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10553674
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 10553674
Marca: Thermo Scientific Acros 151815000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-62-1
Formula molecolare C7H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 162.15
Numero MDL MFCD00005286
InChI Key PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,1'-carbonyldiimidazole, n,n'-carbonyldiimidazole, carbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanone, n,n-carbonyldiimidazole, 1h-imidazole, 1,1'-carbonylbis, 1,1'-carbonylbis-1h-imidazole, carbonyl diimidazole, diimidazol-1-yl ketone, 1,1-carbonyldiimidazole
PubChem CID 68263
IUPAC Name di(imidazol-1-yl)methanone
SMILES O=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,1′-Carbonyldiimidazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118.0°C to 120.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 23, V,4, 245
Fieser 01,114; 02,61; 05,97; 06,97; 08,77; 09,96; 12,106; 13,66; 16,64
Indice di Merck 15, 1820
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: moderately soluble in thf, soluble in ethanol
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464386 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2024 Catalog Number151810250,151815000,151811000,151810100
Numero di lottoA0461553 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/07/2024 Catalog Number151810250,151815000,151811000,151810100
Numero di lottoA0457812 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2024 Catalog Number151810250,151815000,151811000,151810100
Numero di lottoA0453442 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number151810250,151815000,151811000,151810100
Numero di lottoA0395051 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number151810250,151815000,151811000,151810100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,1``-Carbonyldiimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
1,1'-Carbonyldiimidazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals >