Learn More
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10337481
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10337481
100 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 10337481
Marca: Thermo Scientific Acros 157531000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-71-7
Formula molecolare C12H8N2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Numero MDL MFCD00011678
InChI Key DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC Name 1,10-phenanthroline
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore Pink or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 23,227
Indice di Merck 15,7328
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
Titolo del prodotto
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >