Learn More
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 10-Phenanthroline |
CAS min. % | 99.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 117.0°C to 120.0°C |
Colore | Pink or White to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 25 g |
Beilstein | 23,227 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,10-Phenanthroline
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Titolo del prodotto
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >