Learn More
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10695972
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-71-7
Formula molecolare C12H8N2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Numero MDL MFCD00011678
InChI Key DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC Name 1,10-phenanthroline
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore Pink or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 23,227
Indice di Merck 15,7328
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,10-Phenanthroline
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >