Learn More
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15294644
500 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-71-7
Formula molecolare C12H8N2
Molecular Weight (g/mol) 180.21
Numero MDL MFCD00011678
InChI Key DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenanthroline, 4,5-diazaphenanthrene, orthophenanthroline, phenanthroline, 1,10-o-phenanthroline, phen, 2-phenanthroline, beta-phenanthroline, anhydrous, .beta.-phenanthroline
PubChem CID 1318
ChEBI CHEBI:44975
IUPAC Name 1,10-phenanthroline
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore Pink or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Quantità 500 g
Beilstein 23,227
Indice di Merck 15,7328
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and benzene
Peso formulazione 180.21
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Phenanthroline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,10-Phenanthroline
Titolo del prodotto
1,10-Phenanthroline, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >