Learn More
1,10-Phenanthroline monohydrate, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10204800
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5144-89-8, 66-71-7
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00149973
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21226
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 10-Phenanthroline monohydrate
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 101.0°C
Colore Cream-White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 23,227
Indice di Merck 15,7328
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate
Peso formulazione 198.23
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Needle-like Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0393201 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number130130050,130131000,130130250,130135000
Numero di lottoA0413302 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number130130050,130131000,130130250,130135000
Numero di lottoA0405830 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number130130050,130131000,130130250,130135000
Numero di lottoA0412140 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number130130050,130131000,130130250,130135000
Numero di lottoA0446235 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number130130050,130131000,130130250,130135000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,10-Phenanthrolinemonohydrate
Titolo del prodotto
1,10-Phenanthroline monohydrate, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals >