Learn More
1,10-Phenanthroline Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 11498952
1,10-Phenanthroline Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11498952
100 g, Plastic powder jar
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
100 g
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic powder jar
Vial
Codice prodotto. 11498952
Marca: Fisher Chemical P/2200/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 5144-89-8
Formula molecolare C12H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 198.23
Numero MDL MFCD00149973
InChI Key PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
PubChem CID 21226
IUPAC Name 1,10-phenanthroline;hydrate
SMILES O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Specifica
Punto di fusione 97°C
Colore White
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 100 g
Peso formulazione 198.23g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,10-Phenanthroline monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline
Titolo del prodotto
1,10-Phenanthroline Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ >