Learn More
1,2,4-1H-Triazole, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10081520
1,2,4-1H-Triazole, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10081520
25 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Codice prodotto. 10081520
Marca: Thermo Scientific Acros 139280250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-88-0
Formula molecolare C2H3N3
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Numero MDL MFCD00005228
InChI Key NSPMIYGKQJPBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, pyrrodiazole, s-triazole, 1,2,4-1h-triazole, 1h-1,2,4-triazol, unii-10ms0y1rdi, 1,2,4 triazole, 1,2,4-triazol, 4h-1,2,4-triazole van
PubChem CID 9257
ChEBI CHEBI:35550
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole
SMILES C1=NC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2, 4-1H-Triazole
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione 119°C to 122°C
Colore White
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 26, 13
Fieser 01,1188; 02,423
Indice di Merck 15, 9766
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1250g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,xylene,ethylacetate and,alcohol
Peso formulazione 69.06
Percent Purity 99.50%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2,4-1H-Triazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
1,2,4-1H-Triazole, 99.5%, Thermo Scientific Chemicals >