Learn More
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allo-furanose, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 2:5, 6-Di-O-isopropylidene-α-D-allo-furanose |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 73°C to 77°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 10 g |
Condizione di rotazione specifica | +37.50 (20.00°C c=1,chloroform) |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0331792 | Certificato di analisi | 02/09/2020 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-allofuranose
Titolo del prodotto
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allo-furanose, 98%, Thermo Scientific Chemicals >