Learn More
1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane, 97+%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11450368
1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11450368
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11450368
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24533.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 287172-66-1
Formula molecolare C16H12F6
Molecular Weight (g/mol) 318.262
Numero MDL MFCD01631639
InChI Key OBMDBKNYJGWWJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis 2'-trifluoromethyl phenyl ethane, 1-trifluoromethyl-2-2-2-trifluoromethyl phenyl ethyl benzene, 1,2-bis-2-trifluoromethylphenyl ethane, 1,2-bis-2-trifluoromethyl phenyl ethane, 1,2-bis 2 trifluoromethyl phenyl ethane
PubChem CID 2773232
IUPAC Name 1-(trifluoromethyl)-2-[2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]benzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCC2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Punto di fusione 74°C to 76°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 318.26
Percent Purity ≥97%
Titolo del prodotto
1,2-Bis[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethane, 97+%, Thermo Scientific™ >