Learn More
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11304386
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11304386
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11304386
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20001.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-42-7
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00064863,MFCD00674195
InChI Key MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
IUPAC Name 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Nota nome Cis + Trans
Punto di fusione 32°C to 34°C
Punti di ebollizione 158°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 275°C (527°F)
Quantità 500 g
Beilstein 83213
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10252133 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2024 Catalog NumberL20001.36,L20001.22
Numero di lottoU19I002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2022 Catalog NumberL20001.36,L20001.22
Numero di lottoUSLF004235 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL20001.36,L20001.22
Numero di lotto10160152 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL20001.36,L20001.22
Numero di lotto10200643 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL20001.36,L20001.22
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Hydrohexaphthalic anhydride
Titolo del prodotto
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans, 97%, Thermo Scientific Chemicals >