Learn More
1,2-Dibromoethane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-dibromoethane is widely used as a bromine source in organic synthesis. It is utilized as a fumigant for treatment of logs for termites and beetles, for control of moths in beehives. It finds the application to make vinyl bromide, a precursor to some fire retardants. It is used as an intermediate in the preparation of dyes and pharmaceuticals. It is also used as a lead scavenger in antiknock mixtures added to gasolines.
Solubility
Miscible with alcohol, acetone, benzene, diethyl ether and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Notes
Special handling precautions required. View MSDS prior to purchase. MSDS are available online at www.alfa.com.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 1,2-Dibromoethane |
Punto di fusione | 9°C to 10°C |
Densità | 2.179 |
Punti di ebollizione | 132°C |
Punto d'infiammabilità | None |
Formula lineare | BrCH2CH2Br |
Indice di rifrazione | 1.5385 |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN1605 |
Sensibilità | Light sensitive |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461610 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30 |
U20K032 | Certificato di analisi | 11/09/2024 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30 |
P04K042 | Certificato di analisi | 19/03/2024 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30 |
10215822 | Certificato di analisi | 22/12/2023 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30,A12766.0I |
Y08J033 | Certificato di analisi | 15/11/2023 | A12766.0B,A12766.0P,A12766.30,A12766.0I |
Sicurezza e movimentazione
- 1,2-Dibromoethane
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H350-Può provocare il cancro.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethylene dibromide