Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10060900
1,2-Dichlorobenzene, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10060900
2.5 L, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Codice prodotto. 10060900
Marca: Thermo Scientific Acros 113180025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichlorobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -15.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H4Cl2
Formula lineare C6H4Cl2
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Quantità 2.5 L
Numero UN 1591
Beilstein 05, 201
Indice di Merck 15, 3065
Molecular Weight (g/mol) 146.998
Peso formulazione 147
Pressione del vapore 1.3mbar at 20°C
Percent Purity ≥98.5%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467084 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/10/2024 Catalog Number113180010,113180025,113180250
Numero di lottoA0462071 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/04/2024 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
Numero di lottoB0541082A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
Numero di lottoB0540470A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
Numero di lottoB0539169A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number113180010,113180025,113180050,113180250
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Titolo del prodotto
1,2-Dichlorobenzene, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >