Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11491568
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11491568
500 g
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Codice prodotto. 11491568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13881.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1,2-Dichlorobenzene is widely used as a precursor to prepare 1,2-dichloro-4-nitrobenzene, which is an intermediate in the synthesis of agrochemicals. It acts as a solvent for fullerenes. It is also used in softening and removing carbon-based contamination on metal surfaces. It also used as food preservative, motor oil additive, lubricant and paint.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Dichlorobenzene is widely used as a precursor to prepare 1,2-dichloro-4-nitrobenzene, which is an intermediate in the synthesis of agrochemicals. It acts as a solvent for fullerenes. It is also used in softening and removing carbon-based contamination on metal surfaces. It also used as food preservative, motor oil additive, lubricant and paint.
Solubility
Miscible with water and most of the organic solvents.
Notes
Keep away from sources of ignition. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 146.998
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, clorobenVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Materiale o nome chimico 1,2-Dichlorobenzene
Punto di fusione -18°C
Densità 1.306
Punti di ebollizione 180°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 500 g
Numero UN UN1591
Beilstein 606078
Indice di Merck 14,3056
Informazioni di solubilità Miscible with water and most of the organic solvents.
Peso formulazione 147
Percent Purity 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0453491 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberA13881.0C,A13881.36,A13881.0E
Numero di lottoR05J009 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberA13881.0C,A13881.36,A13881.0E
Numero di lottoU07J003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/08/2023 Catalog NumberA13881.0C,A13881.36,A13881.0E
Numero di lottoA0451999 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/07/2023 Catalog NumberA13881.0C,A13881.36,A13881.0E
Numero di lottoM30J043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/02/2023 Catalog NumberA13881.0C,A13881.36,A13881.0E
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dichlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contiene: o-Dichlorobenzene
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
1,2-Dichlorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis