Learn More
1,2-Dimethoxyethane, ≥99%, Reagent Grade, Inhibitor-free, Honeywell™
Codice prodotto. 15657840 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Stainless steel can
Reagent Grade, inhibitor-free,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-71-4
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.122
Numero MDL MFCD00008502
InChI Key XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC Name 1,2-dimethoxyethane
SMILES COCCOC
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dimethoxyethane
Punto di fusione -58°C
Colore Colorless
Densità 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Punti di ebollizione 85°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità −2°C (28.4°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OCH2CH2OCH3
Quantità 1 L
Numero UN UN2252
Beilstein 1209237
Densità vapore 3.1 (20°C, vs air)
Peso formulazione 90.12g/mol
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dimethoxyethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-dimethoxyethane
Titolo del prodotto
1,2-Dimethoxyethane, ≥99%, Reagent Grade, Inhibitor-free, Honeywell™ >