Learn More
1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10486333
1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10486333
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10486333
Marca: Thermo Scientific Acros 384800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5982-56-9
Formula molecolare C2H6O6S2·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 226.22
Numero MDL MFCD00069901
InChI Key DSGUSEBCDAKBCM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate, unii-0j653yp17s, 1,2-ethanedisulfonic acid, dihydrate, 1,2-ethanedisulfonic acid dihydrate mi, 1,2-ethanedisulfonic acid, hydrate 1:2, ethane disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid dihydrate, ethane-1,2-disulfonic acid-water 1/2
PubChem CID 57346009
IUPAC Name ethane-1,2-disulfonic acid;dihydrate
SMILES C(CS(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 109°C to 113°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 04,II,528
Indice di Merck 15, 3779
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble
Peso formulazione 226.22
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
1,2-Ethanedisulfonic acid dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >