Learn More
1,2-Propanediol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10542941
1,2-Propanediol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10542941
2.5 L, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Metal drum
Codice prodotto. 10542941
Marca: Thermo Scientific Acros 158720025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-55-6
Formula molecolare C3H8O2
Molecular Weight (g/mol) 76.09
Numero MDL MFCD00064272
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrostVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC Name 1,2-propandiolo
SMILES CC(CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Propanediol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60.0°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 187.0°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 472
Indice di Merck 15, 7968
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ether, miscible with acetone and chloroform
Viscosità 45 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 76.09
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Viscous Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467983 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number158720025,158720010,158720250
Numero di lottoA0461778 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number158720025,158720010,158720250
Numero di lottoA0451881 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number158720025,158720010,158720250
Numero di lottoA0449838 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/02/2023 Catalog Number158720025,158720010,158720250
Numero di lottoA0399689 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number158720025,158720010,158720250
Titolo del prodotto
1,2-Propanediol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >