Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose Codice prodotto.: 15490647
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Codice prodotto. 15490647
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15490647
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66805.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is a pharmaceutical intermediate and is used as an OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a pharmaceutical intermediate and is used as an OLED materials.
Solubility
Soluble in chloroform or dichloromethane
Notes
Refrigerate. Keep away from heat, oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97614-43-2
Formula molecolare C26H21FO7
Molecular Weight (g/mol) 464.445
Numero MDL MFCD00083339
InChI Key JOAHVPNLVYCSAN-UXGLMHHASA-N
Sinonimo 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-, a-d-arabinofuranose, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-a-d-arabinofuranose, 2r,3r,4s,5r-3,5-bis benzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl methyl benzoate, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxymethyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-md-arabinose, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-d-ribofuranose, pubchem20401, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-ribofuranose
PubChem CID 11754171
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl]methyl benzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)F)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Punto di fusione 76°C to 78°C
Colore White
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform or dichloromethane
Peso formulazione 464.44
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT13B006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberJ66805.06,J66805.03
Numero di lottoS19D002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberJ66805.06,J66805.03
Numero di lottoN13B043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ66805.06,J66805.03
Numero di lottoS18F018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ66805.06,J66805.03
Numero di lottoZ01B023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ66805.06,J66805.03
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose >