Learn More
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10750581
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10750581
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10750581
Marca: Thermo Scientific Acros 310050050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6737-42-4
Formula molecolare C27H26P2
Molecular Weight (g/mol) 412.45
Numero MDL MFCD00003050
InChI Key LVEYOSJUKRVCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-bis diphenylphosphino propane, dppp, trimethylenebis diphenylphosphine, phosphine, 1,3-propanediylbis diphenyl, 3-diphenylphosphanyl propyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanylpropyl diphenyl phosphane, 1,3-bis diphenyphosphino propane, 1,3-bis diphenylphosphino propane dppp, bis 1,3-diphenylphosphino propane, 1,3-bis-diphenylphosphino propaneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 81219
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 3-Bis(diphenylphosphino)propane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 57.0°C to 63.0°C
Analisi elementare 96.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,1254
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name 3-diphenylphosphanylpropyl(diphenyl)phosphane
Peso formulazione 412.46
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder or Granules
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458139 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2023 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numero di lottoA0451616 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numero di lottoA0395451 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numero di lottoA0412093 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
Numero di lottoA0422658 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2022 Catalog Number310050050,310050250,310051000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, 97%, Thermo Scientific Chemicals >