Learn More
1,3-Dibromopropane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10563701
1,3-Dibromopropane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10563701
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10563701
Marca: Thermo Scientific Acros 155045000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-64-8
Formula molecolare C3H6Br2
Molecular Weight (g/mol) 201.89
Numero MDL MFCD00000255
InChI Key VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene bromide, trimethylene dibromide, propane, 1,3-dibromo, alpha,gamma-dibromopropane, unii-yqr3048ix9, ccris 6711, .alpha.,.gamma.-dibromopropane, 1,3-dibromo propane, 1,3-dibromo-propane, .omega.,.omega.'-dibromopropane
PubChem CID 8001
IUPAC Name 1,3-dibromopropane
SMILES BrCCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dibromopropane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -34.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.9890g/mL
Punti di ebollizione 167.0°C
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.5215 to 1.5235
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 110
Fieser 13,313
Indice di Merck 15, 9884
Gravità specifica 1.989
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.7g/l (20°C). Other solubilities: soluble in organic solvents
Stabilizzatore 400ppm butylene oxide
Peso formulazione 201.89
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0433902 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number155045000,155040025,155041000
Numero di lottoA0382113 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number155045000,155040025,155041000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dibromopropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
1,3-Dibromopropane, 98%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals >