Learn More
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15490759
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15490759
1 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Codice prodotto. 15490759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63845.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea is used in the preparation of cabergoline, which is a dopamine receptor used to treat Parkinsons syndrom.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32897-26-0
Formula molecolare C8H19N3O
Molecular Weight (g/mol) 173.26
Numero MDL MFCD00027752
InChI Key NGJUYARYEXGDNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-dimethylamino propyl-3-ethylurea, 1-ethyl-3 3-dimethylamino urea, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl urea, urea, n-3-dimethylamino propyl-n'-ethyl, 3-3-dimethylamino propyl-1-ethylurea, 1-3-dimethylamino propyl-3-ethyl isourea, 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylurea, 3-ethyl amino hydroxy methylene amino-n,n-dimethylpropan-1-amineVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 4196313
IUPAC Name 1-[3-(dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
SMILES CCNC(=O)NCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Formula lineare CH3CH2NHCONH(CH2)3N(CH3)2
Quantità 1 g
Beilstein 4961600
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 173.26
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM24L035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberH63845.MD,H63845.06,H63845.03
Numero di lottoS06K022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog NumberH63845.MD,H63845.06,H63845.03
Numero di lottoN16K019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/02/2024 Catalog NumberH63845.MD,H63845.06,H63845.03
Numero di lottoY01J001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2023 Catalog NumberH63845.MD,H63845.06,H63845.03
Numero di lottoN24D001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberH63845.MD,H63845.06,H63845.03
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Titolo del prodotto
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea, 97%, Thermo Scientific Chemicals >