Learn More
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10397490
10 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25952-53-8
Formula molecolare C8H18ClN3
Molecular Weight (g/mol) 191.70
Numero MDL MFCD00012503
InChI Key FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hcl
PubChem CID 2723939
IUPAC Name 3-(ethyliminomethylideneamino)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide Hydrochloride
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 111.0°C to 116.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2CH2N=C=NCH2CH3
Quantità 10 g
Numero UN 2811
Fieser 12,199
Indice di Merck 15, 3555
Informazioni di solubilità Solubility in water: >200g/l. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso formulazione 191.71
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >