Learn More
1,3-Propanedithiol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
87.30€ - 279.00€
Identificatori chimici
CAS | 109-80-8 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8S2 |
Molecular Weight (g/mol) | 108.22 |
Numero MDL | MFCD00004904 |
InChI Key | ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol |
PubChem CID | 8013 |
ChEBI | CHEBI:44864 |
IUPAC Name | propane-1,3-dithiol |
SMILES | C(CS)CS |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10113330
|
Thermo Scientific Acros
131410500 |
50 mL | Glass bottle |
87.30€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10474975
|
Thermo Scientific Acros
131412500 |
250 mL | Glass bottle |
279.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
109-80-8 | |
108.22 | |
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N | |
8013 | |
propane-1,3-dithiol |
C3H8S2 | |
MFCD00004904 | |
1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol | |
CHEBI:44864 | |
C(CS)CS |
Specifica
1, 3-Propanedithiol | |
97.5 | |
-79°C | |
1.0700g/mL | |
58°C | |
97.5% min. (GC) | |
HS(CH2)3SH | |
MFCD00004904 | |
01,956; 04,413; 06,493; 09,394; 13,261 | |
1.07 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene | |
C(CS)CS | |
108.22 | |
CHEBI:44864 | |
98% |
109-80-8 | |
100.0 | |
Yellow | |
169°C | |
Authentic | |
C3H8S2 | |
1.5380 to 1.542 | |
01, 476 | |
15, 7915 | |
1,3-propanedithiol, 1,3-dimercaptopropane, trimethylene dimercaptan, trimethylenedithiol, dithiotrimethyleneglycol, trimethylenedithioglycol, 1,3-propanedimercaptan, unii-r4luj82u52, fema no. 3588, 1,3-propane dithiol | |
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,3-dithiol | |
8013 | |
108.22 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
Wash face,hands and any exposed skin thoroughly
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-706-9
- 1,3-Propanedithiol
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.