Learn More
1,4-Bis(difluoromethyl)benzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11429737
1,4-Bis(difluoromethyl)benzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11429737
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11429737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22193.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 369-54-0
Formula molecolare C8H6F4
Molecular Weight (g/mol) 178.13
Numero MDL MFCD01320708
InChI Key VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
IUPAC Name 1,4-bis(difluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Densità 1.312
Punti di ebollizione 83°C to 84°C (30 mmHg)
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.13
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoB01T010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB22193.06,B22193.03
Numero di lotto10141902 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB22193.06,B22193.03
Titolo del prodotto
1,4-Bis(difluoromethyl)benzene, 98%, Thermo Scientific Chemicals >