compliance-icons compliance-icons
1,4-Dibromobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15710819
500 mL, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-52-1
Formula molecolare C4H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 215.92
Numero MDL MFCD00000261
InChI Key ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC Name 1,4-dibromobutane
SMILES C(CCBr)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 4-Dibromobutane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.8080g/mL
Punti di ebollizione 197°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)4Br
Indice di rifrazione 1.5176 to 1.5196
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 120
Fieser 13,313
Gravità specifica 1.808
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in all usual organic solvents and alcohols,soluble in chloroform
Peso formulazione 215.92
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Dibromobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dibromobutane
Titolo del prodotto
1,4-Dibromobutane, 99%, Thermo Scientific Chemicals >