Learn More
1,4-Dioxane, Certified AR for Analysis, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Descrizione
1,4-Dioxane, Certified AR for Analysis, Stabilised with BHT
Specifica
Specifica
pH | 6 to 8 |
Punto di fusione | 12°C |
Colore | Incolore |
Punti di ebollizione | 101°C |
Quantità | 1 L |
Imballaggio | Flacone in vetro color ambra |
Forma fisica | Liquido |
Pressione del vapore | 41mbar at 20°C |
Viscosità | 1.32 mPaS at 20°C |
Peso formulazione | 88.11g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1,4-Dioxane RPE
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Dioxane
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%
Titolo del prodotto
1,4-Dioxane, Certified AR for Analysis, Stabilised with BHT, Fisher Chemical™ >