Learn More
1,4-Hexadiene, cis + trans, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11490541
1,4-Hexadiene, cis + trans, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11490541
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11490541
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20060.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 592-45-0
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.146
Numero MDL MFCD00009298
InChI Key PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
PubChem CID 5365552
IUPAC Name (4E)-hexa-1,4-diene
SMILES CC=CCC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Hexadiene
Nota nome cis + trans
Densità 0.71
Punti di ebollizione 64°C to 66°C
Punto d'infiammabilità −26°C (−15°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.411
Quantità 25 g
Numero UN UN2458
Beilstein 1731889
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 99%
Titolo del prodotto
1,4-Hexadiene, cis + trans, 99%, Thermo Scientific Chemicals >