Learn More
1,8-Cineole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10605532
1,8-Cineole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10605532
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10605532
Marca: Thermo Scientific Acros 110341000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 470-82-6
Formula molecolare C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Numero MDL MFCD00167977
InChI Key WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC Name 2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octane
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Cineole
Punto di fusione 1.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9225g/mL
Punti di ebollizione 176°C to 177°C
Punto d'infiammabilità 49°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4550 to 1.46
Quantità 100 g
Beilstein 17,II,32
Indice di Merck 15, 3938
Gravità specifica 0.9225
Rotazione specifica -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Informazioni di solubilità (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Peso formulazione 154.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Cineole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,8-Cineol
Titolo del prodotto
1,8-Cineole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >