Learn More
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10662023
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10662023
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10662023
Marca: Thermo Scientific Acros 160615000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6674-22-2
Numero MDL MFCD00006930
InChI Key GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-eneVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 81184
IUPAC Name 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido[1,2-a]azepine
SMILES C1CCC2=NCCCN2CC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Nota nome ≥98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0190g/mL
Punti di ebollizione 261.0°C
Punto d'infiammabilità 116°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H16N2
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.5230
Quantità 500 g
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Indice di Merck 15, 2996
Gravità specifica 1.019
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Viscosità 11.76 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468286 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number160610250,160615000,160611000,160610025
Numero di lottoA0463428 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/06/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
Numero di lottoA0460375 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/02/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
Numero di lottoA0444644 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2024 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
Numero di lottoA0438079 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number160610250,160610050,160615000,160611000,160610025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Titolo del prodotto
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >